Tisk…
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0497-1G PC0497-5G PC0497-10G
APOSPC0497-1GEA 622 CZK
APOSPC0497-1G APOSPC0497-5G APOSPC0497-10G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol, technická kvalita
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₄F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631452
CAS číslo: 53072-18-7