Tisk…
2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-fluorophenyl)methanone, 2-Amino-5-chloro-2′-fluorobenzophenone
PC0492-100G
APOSPC0492-100GEA 1910 CZK
APOSPC0492-100G
2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone
2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉ClFNO
MW: 249,67 g/mol
Bod tání: 95…98 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00038381
CAS číslo: 784-38-3
EINECS: 212-316-8