Tisk…
5-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0491-1G PC0491-25G PC0491-5G
APOSPC0491-1GEA 622 CZK
APOSPC0491-1G APOSPC0491-25G APOSPC0491-5G
5-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆BrF₃
MW: 239,04 g/mol
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631587
CAS číslo: 86845-27-4