Tisk…
3-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0486-1G PC0486-25G PC0486-5G
APOSPC0486-1GEA 622 CZK
APOSPC0486-1G APOSPC0486-25G APOSPC0486-5G
3-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 97%
3-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆BrF₃
Bod varu: 35 °C/1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038231
CAS číslo: 69902-83-6