Tisk…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-1-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0485-1G PC0485-25G
APOSPC0485-1GEA 3060 CZK
APOSPC0485-1G APOSPC0485-25G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃
MW: 253.06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631612
CAS číslo: 261952-19-6
UN: 3261
ADR: 8 III