Tisk…
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0483-1G PC0483-5G
APOSPC0483-1GEA 9890 CZK
APOSPC0483-1G APOSPC0483-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃
MW: 253.06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631610
CAS číslo: 116070-36-1
UN: 3265
ADR: 8 III