8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0482-1G
PC0482-250MG
APOSPC0482-1GEA
6150
CZK
APOSPC0482-1G
APOSPC0482-250MG
8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₆FNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00218201 CAS číslo: 63010-70-8 |