Tisk…
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0481-1G PC0481-25G PC0481-5G
APOSPC0481-1GEA 622 CZK
APOSPC0481-1G APOSPC0481-25G APOSPC0481-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 98%
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Bod tání: 193…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792430
CAS číslo: 231291-22-8