Tisk…
5-Iodooctafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulphonyl Fluoride
PC0471-25G
APOSPC0471-25GEA 4770 CZK
APOSPC0471-25G
5-Iodooctafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride
5-Iodooctafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride
Vzorec: C₄F₉IO₃S
MW: 426 g/mol
Bod varu: 126…127 °C
Hustota: 2,051 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00798139
CAS číslo: 66137-74-4
EINECS: 266-172-6
UN: 3265
ADR: 8,II