Tisk…
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0467-5G PC0467-1G
APOSPC0467-5GEA 7080 CZK
APOSPC0467-5G APOSPC0467-1G
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD1631600
CAS číslo: 261952-09-4