Tisk…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0460-25G PC0460-1G PC0460-5G
APOSPC0460-25GEA 3310 CZK
APOSPC0460-25G APOSPC0460-1G APOSPC0460-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃N
Bod tání: 60…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631597
CAS číslo: 261952-06-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III