Tisk…
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0459-1G PC0459-5G
APOSPC0459-1GEA 3940 CZK
APOSPC0459-1G APOSPC0459-5G
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃N
MW: 185.15
Bod tání: 22…28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631596
CAS číslo: 261952-05-0
UN: 3439
ADR: 6.1 II