Tisk…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0455-1G PC0455-250MG
APOSPC0455-1GEA 1660 CZK
APOSPC0455-1G APOSPC0455-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃N
MW: 185.15
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631594
CAS číslo: 261952-03-8
UN: 3276
ADR: 6.1 III