Tisk…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0454-10G PC0454-5G PC0454-25G
APOSPC0454-10GEA 1240 CZK
APOSPC0454-10G APOSPC0454-5G APOSPC0454-25G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃N
Bod tání: 27…31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631593
CAS číslo: 261952-02-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III