Tisk…
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)pyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0452-1G PC0452-5G
APOSPC0452-1GEA 622 CZK
APOSPC0452-1G APOSPC0452-5G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)pyrrolidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
MW: 210,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798372
CAS číslo: 778-56-3