4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0450-25G
PC0450-5G
APOSPC0450-25GEA
2370
CZK
APOSPC0450-25G
APOSPC0450-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₉H₇F₃O₂ MW: 204,15 g/mol Bod tání: 175…178 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631592 CAS číslo: 261952-01-6 |