Tisk…
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0449-5G PC0449-10G PC0449-1G PC0449-25G
APOSPC0449-5GEA 2860 CZK
APOSPC0449-5G APOSPC0449-10G APOSPC0449-1G APOSPC0449-25G
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Bod tání: 135…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631591
CAS číslo: 120985-64-0