3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0448-1G
PC0448-5G
APOSPC0448-1GEA
3110
CZK
APOSPC0448-1G
APOSPC0448-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₉H₇F₃O₂ MW: 204.15 g/mol Bod tání: 127…128 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631590 CAS číslo: 117186-02-4 |