Tisk…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0447-5G PC0447-1G PC0447-10G
APOSPC0447-5GEA 1160 CZK
APOSPC0447-5G APOSPC0447-1G APOSPC0447-10G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Bod tání: 123…125 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631589
CAS číslo: 13055-63-5