Tisk…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0446-1G PC0446-25G PC0446-5G
APOSPC0446-1GEA 622 CZK
APOSPC0446-1G APOSPC0446-25G APOSPC0446-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Bod tání: 106…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631588
CAS číslo: 62089-35-4