Tisk…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0444-10G PC0444-1G PC0444-5G
APOSPC0444-10GEA 22390 CZK
APOSPC0444-10G APOSPC0444-1G APOSPC0444-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₈F₃NO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 261952-00-5