Tisk…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0441-10G PC0441-5G PC0441-1G
APOSPC0441-10GEA 7410 CZK
APOSPC0441-10G APOSPC0441-5G APOSPC0441-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₈F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631496
CAS číslo: 261951-97-7