Tisk…
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
PC0440-25G PC0440-5G PC0440-100G
APOSPC0440-25GEA 2200 CZK
APOSPC0440-25G APOSPC0440-5G APOSPC0440-100G
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₈F₃N
Bod varu: 204 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631582
CAS číslo: 65934-74-9