Tisk…
1-Chloro-2,4-dibromo-6-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0437-100G PC0437-25G
APOSPC0437-100GEA 8870 CZK
APOSPC0437-100G APOSPC0437-25G
1-Chloro-2,4-dibromo-6-fluorobenzene 98%
1-Chloro-2,4-dibromo-6-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₂Br₂ClF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142891
CAS číslo: 202925-04-0