Tisk…
3-Amino-5-methylbenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0435-1G PC0435-5G
APOSPC0435-1GEA 3000 CZK
APOSPC0435-1G APOSPC0435-5G
3-Amino-5-methylbenzotrifluoride 97%
3-Amino-5-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₈F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631580
CAS číslo: 96100-12-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III