Tisk…
1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC0433-10G PC0433-1G PC0433-5G
APOSPC0433-10GEA 2690 CZK
APOSPC0433-10G APOSPC0433-1G APOSPC0433-5G
1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.0319 g/mol
Hustota: 1.559 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78.3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631545
CAS číslo: 261951-96-6
UN: 3082
ADR: 9+EHS III