Tisk…
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0429-25G PC0429-5G
APOSPC0429-25GEA 26920 CZK
APOSPC0429-25G APOSPC0429-5G
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III) 98%
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III)
Vzorec: C₁₅H₁₂AlF₉O₆
Bod tání: 121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042062
CAS číslo: 14354-59-7