Tisk…
N-Fmoc-2-fluoro-L-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0426-10G PC0426-25G
APOSPC0426-10GEA 3770 CZK
APOSPC0426-10G APOSPC0426-25G
N-Fmoc-2-fluoro-L-phenylalanine
N-Fmoc-2-fluoro-L-phenylalanine
Vzorec: C₂₄H₂₀FNO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00672552
CAS číslo: 205526-26-7