Tisk…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0425-5G PC0425-1G
APOSPC0425-5GEA 2940 CZK
APOSPC0425-5G APOSPC0425-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₅F₄NO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 654-95-5