Tisk…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0423-10G PC0423-5G
APOSPC0423-10GEA 5030 CZK
APOSPC0423-10G APOSPC0423-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236299
CAS číslo: 231291-18-2