Tisk…
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0422-25G PC0422-5G PC0422-100G
APOSPC0422-25GEA 1660 CZK
APOSPC0422-25G APOSPC0422-5G APOSPC0422-100G
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631684
CAS číslo: 89976-12-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III