Tisk…
1,2-Dibromo-1-chloro-2,2-difluoroethane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0421-1G PC0421-5G
APOSPC0421-1GEA 3030 CZK
APOSPC0421-1G APOSPC0421-5G
1,2-Dibromo-1-chloro-2,2-difluoroethane 97%
1,2-Dibromo-1-chloro-2,2-difluoroethane
Vzorec: C₂HBr₂ClF₂
Bod varu: 117…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075262
CAS číslo: 421-36-3