Tisk…
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0420-1G PC0420-5G
APOSPC0420-1GEA 3740 CZK
APOSPC0420-1G APOSPC0420-5G
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol 97%
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Vzorec: C₉H₉F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631546
CAS číslo: 261951-94-4