Tisk…
2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0417-1G PC0417-5G
APOSPC0417-1GEA 1240 CZK
APOSPC0417-1G APOSPC0417-5G
2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₁₄H₁₂F₃NO₂
Bod tání: 73…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792432
CAS číslo: 62966-74-9