Tisk…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0416-1G PC0416-5G
APOSPC0416-1GEA 2030 CZK
APOSPC0416-1G APOSPC0416-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Bod tání: 88…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631542
CAS číslo: 261951-91-1