Tisk…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0415-1G PC0415-5G
APOSPC0415-1GEA 10580 CZK
APOSPC0415-1G APOSPC0415-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631494
CAS číslo: 261951-90-0