2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC0414-25G
PC0414-5G
PC0414-100G
APOSPC0414-25GEA
5960
CZK
APOSPC0414-25G
APOSPC0414-5G
APOSPC0414-100G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec:
C₈H₈F₃NO MW: 191,15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631541 CAS číslo: 86256-59-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |