Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)anisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0413-100G PC0413-25G PC0413-5G
APOSPC0413-100GEA 4930 CZK
APOSPC0413-100G APOSPC0413-25G APOSPC0413-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)anisole 98%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Bod varu: 120 °C/30mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631579
CAS číslo: 1514-11-0