Tisk…
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0412-5G PC0412-100G PC0412-25G
APOSPC0412-5GEA 705 CZK
APOSPC0412-5G APOSPC0412-100G APOSPC0412-25G
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
MW: 170.14
Bod tání: 85…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671764
CAS číslo: 137654-21-8