Tisk…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0411-10G PC0411-5G
APOSPC0411-10GEA 9590 CZK
APOSPC0411-10G APOSPC0411-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
MW: 269.06 g/mol
Bod tání: 75…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631578
CAS číslo: 261951-89-7
UN: 3261
ADR: 8 II