Tisk…
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0409-100G PC0409-25G PC0409-5G
APOSPC0409-100GEA 2360 CZK
APOSPC0409-100G APOSPC0409-25G APOSPC0409-5G
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril 99%
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Vzorec: C₇H₄FNO
Bod tání: 123…126 °C
Hustota: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192177
CAS číslo: 82380-18-5
EINECS: 422-810-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III