Tisk…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0407-1G PC0407-5G
APOSPC0407-1GEA 953 CZK
APOSPC0407-1G APOSPC0407-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631576
CAS číslo: 98187-18-9
UN: 3261
ADR: 8,III