Tisk…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0400-25G PC0400-5G PC0400-100G
APOSPC0400-25GEA 4140 CZK
APOSPC0400-25G APOSPC0400-5G APOSPC0400-100G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
MW: 201.15 g/mol
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631575
CAS číslo: 261951-87-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III