Tisk…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0399-10G PC0399-5G
APOSPC0399-10GEA 5130 CZK
APOSPC0399-10G APOSPC0399-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631493
CAS číslo: 261951-86-4