Tisk…
3-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)-4-anisidine, 5-Amino-2-methoxybenzotrifluoride, 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline, 3-(Trifluoromethyl)-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-(trifluoromethyl)anisole
PC0397-1G PC0397-5G PC0397-10G
APOSPC0397-1GEA 622 CZK
APOSPC0397-1G APOSPC0397-5G APOSPC0397-10G
3-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
3-(Trifluoromethyl)-p-anisidine
Vzorec: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Bod varu: 112 °C/18mmHg
Bod tání: 58…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043460
CAS číslo: 393-15-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III