Tisk…
2-Bromo-α,α,α,6-tetrafluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0395-100G PC0395-25G PC0395-500G
APOSPC0395-100GEA 8070 CZK
APOSPC0395-100G APOSPC0395-25G APOSPC0395-500G
2-Bromo-α,α,α,6-tetrafluorotoluene 97%
2-Bromo-α,α,α,6-tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₄
Hustota: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631569
CAS číslo: 261951-85-3