Tisk…
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0394-1G PC0394-5G PC0394-10G
APOSPC0394-1GEA 2070 CZK
APOSPC0394-1G APOSPC0394-5G APOSPC0394-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄
Bod varu: 53 °C/1mmHg
Bod tání: 39…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631568
CAS číslo: 261951-84-2
UN: 3261
ADR: 8,III