Tisk…
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0393-250MG PC0393-1G PC0393-5G
APOSPC0393-250MGEA 622 CZK
APOSPC0393-250MG APOSPC0393-1G APOSPC0393-5G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O
MW: 194.13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631567
CAS číslo: 261951-83-1