Tisk…
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0391-1G PC0391-5G PC0391-10G
APOSPC0391-1GEA 3270 CZK
APOSPC0391-1G APOSPC0391-5G APOSPC0391-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631458
CAS číslo: 261951-82-0
UN: 1760
ADR: 8,III