Tisk…
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0386-1G PC0386-5G PC0386-25G
APOSPC0386-1GEA 3640 CZK
APOSPC0386-1G APOSPC0386-5G APOSPC0386-25G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₅F₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631492
CAS číslo: 287398-80-5